Tlačiť
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol
OR0287-1G OR0287-25G OR0287-5G
APOSOR0287-1GEA 24.91 EUR
APOSOR0287-1G APOSOR0287-25G APOSOR0287-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Vzorec: C₉H₁₁ClO
Mw: 170.64 g/mol
Teplota varu: 98…102 °C/0.1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00831102
Číslo CAS: 6282-88-8