Tlačiť
4-Chloro-3-nitrophenyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0268-5G OR0268-1G
APOSOR0268-5GEA 86.24 EUR
APOSOR0268-5G APOSOR0268-1G
4-Chloro-3-nitrophenyl isocyanate
4-Chloro-3-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₃
Teplota tavenia: 63…69 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037062
Číslo CAS: 40397-96-4
OSN: 2206
ADR: 6.1,III