Tlačiť
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-4-methylsulfonylbenzoic acid, 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
OR0264-100G OR0264-25G OR0264-5G
APOSOR0264-100GEA 38.17 EUR
APOSOR0264-100G APOSOR0264-25G APOSOR0264-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₄S
Mw: 234.66 g/mol
Teplota tavenia: 191…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216496
Číslo CAS: 53250-83-2
EINECS: 406-520-8