Tlačiť
4-Picolyl chloride hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
OR0263-100G OR0263-25G OR0263-500G
APOSOR0263-100GEA 66.59 EUR
APOSOR0263-100G APOSOR0263-25G APOSOR0263-500G
4-Picolyl chloride hydrochloride
4-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
Teplota tavenia: 166…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012826
Číslo CAS: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
OSN: 3261
ADR: 8,III