Tlačiť
3-Picolyl chloride hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR0262-100G OR0262-25G OR0262-500G
APOSOR0262-100GEA 49.74 EUR
APOSOR0262-100G APOSOR0262-25G APOSOR0262-500G
3-Picolyl chloride hydrochloride 97%
3-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
Teplota tavenia: 137…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012818
Číslo CAS: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
OSN: 3261
ADR: 8,III