Tlačiť
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
OR0260-1G OR0260-5G
APOSOR0260-1GEA 89.85 EUR
APOSOR0260-1G APOSOR0260-5G
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate 99%
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆ClNO
Teplota varu: 94…95 °C/9mmHg
Hustota: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037036
Číslo CAS: 40397-90-8
OSN: 2206
ADR: 6.1,III