Tlačiť
6-Chloro-o-cresol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0259-25G OR0259-5G
APOSOR0259-25GEA 49.34 EUR
APOSOR0259-25G APOSOR0259-5G
6-Chloro-o-cresol 98%
6-Chloro-o-cresol
Vzorec: C₇H₇ClO
Teplota varu: 75…76 °C/12mmHg
Hustota: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020000
Číslo CAS: 87-64-9
EINECS: 201-760-8
OSN: 2669
ADR: 6.1,III