Tlačiť
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate
OR0249-1G OR0249-5G
APOSOR0249-1GEA 39.79 EUR
APOSOR0249-1G APOSOR0249-5G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene 97%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆ClNO₂
Teplota tavenia: 58…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013860
Číslo CAS: 55440-54-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III