Tlačiť
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride, 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
OR0246-5G OR0246-25G OR0246-100G
APOSOR0246-5GEA 58.56 EUR
APOSOR0246-5G APOSOR0246-25G APOSOR0246-100G
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₅ClN₂O
Teplota tavenia: 174…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428576
Číslo CAS: 1021298-67-8