Tlačiť
N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0239-1G OR0239-5G OR0239-10G
APOSOR0239-1GEA 75.01 EUR
APOSOR0239-1G APOSOR0239-5G APOSOR0239-10G
N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide 97%
N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide
Vzorec: C₈H₁₇N₃O
Teplota varu: 105…109 °C/0,2mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075232
Číslo CAS: 39890-43-2