Tlačiť
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Piperazinoacetophenone, 1-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)ethanone
OR0219-25G OR0219-5G
APOSOR0219-25GEA 363.42 EUR
APOSOR0219-25G APOSOR0219-5G
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O
Teplota tavenia: 107…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005962
Číslo CAS: 51639-48-6
EINECS: 257-332-6