Tlačiť
Ethyl 3-bromo-5-chloroimidazo-[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR01981-1G OR01981-250MG
APOSOR01981-1GEA 540.36 EUR
APOSOR01981-1G APOSOR01981-250MG
Ethyl 3-bromo-5-chloroimidazo-[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Mw: 303.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864799
Číslo CAS: 1000018-03-0