Tlačiť
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR019785-1G OR019785-5G OR019785-10G
APOSOR019785-1GEA 24.95 EUR
APOSOR019785-1G APOSOR019785-5G APOSOR019785-10G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C7H9NO
Teplota tavenia: 95…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00111522
Číslo CAS: 2199-58-8