Tlačiť
4-Aminobutyric acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR01972-100G OR01972-500G
APOSOR01972-100GEA 80.22 EUR
APOSOR01972-100G APOSOR01972-500G
4-Aminobutyric acid
4-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Teplota tavenia: 195 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008226
Číslo CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6