Tlačiť
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 1,3-Dimethylpyrazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR019341-5G OR019341-100G OR019341-25G
APOSOR019341-5GEA 24.95 EUR
APOSOR019341-5G APOSOR019341-100G APOSOR019341-25G
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
Teplota varu: 90 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233452
Číslo CAS: 5744-40-1