Tlačiť
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-formylbenzoate dimethyl acetal
OR0192-1G OR0192-5G OR0192-25G
APOSOR0192-1GEA 222.71 EUR
APOSOR0192-1G APOSOR0192-5G APOSOR0192-25G
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₄
Mw: 210.229 g/mol
Teplota varu: 144 °C/2.25mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 42228-16-0