Tlačiť
tert-Butylchlorodimethylsilane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
OR019066-100G OR019066-25G OR019066-1KG
APOSOR019066-100GEA 29.8 EUR
APOSOR019066-100G APOSOR019066-25G APOSOR019066-1KG
tert-Butylchlorodimethylsilane
tert-Butylchlorodimethylsilane
Vzorec: C₆H₁₅ClSi
Mw: 150.72
Teplota varu: 124…126 °C
Teplota tavenia: 86…89 °C
Hustota: 0.81 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000501
Číslo CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
OSN: 2925
ADR: 4.1+8 II