Tlačiť
(±)-3-Butyne-2-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
OR01834-25G OR01834-1G OR01834-5G OR01834-10G OR01834-50G
APOSOR01834-25GEA 114.72 EUR
APOSOR01834-25G APOSOR01834-1G APOSOR01834-5G APOSOR01834-10G APOSOR01834-50G
(±)-3-Butyne-2-ol
(±)-3-Butyne-2-ol
Vzorec: C₄H₆O
Teplota varu: 108…110 °C
Hustota: 0,894 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004541
Číslo CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
OSN: 2929
ADR: 6.1+3,II