Tlačiť
1-Oxiran-2-ylethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Acetyloxirane
OR01831-1G OR01831-250MG OR01831-500MG
APOSOR01831-1GEA 493.38 EUR
APOSOR01831-1G APOSOR01831-250MG APOSOR01831-500MG
1-Oxiran-2-ylethanone
1-Oxiran-2-ylethanone
Vzorec: C₄H₆O₂
Teplota varu: 45…46 °C/30mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00829205
Číslo CAS: 4401-11-0
OSN: 1993
ADR: 3,III