Tlačiť
1-(Bromomethyl)adamantane 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR018152-1G OR018152-10G OR018152-5G
APOSOR018152-1GEA 36.5 EUR
APOSOR018152-1G APOSOR018152-10G APOSOR018152-5G
1-(Bromomethyl)adamantane 95+%
1-(Bromomethyl)adamantane
Vzorec: C₁₁H₁₇Br
Teplota tavenia: 30…32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00185303
Číslo CAS: 14651-42-4
OSN: 3261
ADR: 8,III