Tlačiť
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0180-1G OR0180-5G
APOSOR0180-1GEA 235.93 EUR
APOSOR0180-1G APOSOR0180-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine 95+%
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
Mw: 172.23 g/mol
Teplota varu: 80…82 °C/0.15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03763920
Číslo CAS: 39243-88-4
OSN: 2735
ADR: 8 III