Tlačiť
Ethyl-4-methylbenzoylformate, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-(4-methylphenyl)glyoxylate, Ethyl 4-Methylbenzoylformate
OR017808-1G OR017808-5G
APOSOR017808-1GEA 78.11 EUR
APOSOR017808-1G APOSOR017808-5G
Ethyl-4-methylbenzoylformate, Technical Grade
Ethyl-4-methylbenzoylformate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Mw: 192.2100 g/mol
Teplota varu: 90…92 °C/0.2mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01311169
Číslo CAS: 5524-56-1