Tlačiť
5-Bromo-2-chloroanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0177-25G OR0177-5G OR0177-100G
APOSOR0177-25GEA 41.72 EUR
APOSOR0177-25G APOSOR0177-5G APOSOR0177-100G
5-Bromo-2-chloroanisole
5-Bromo-2-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
Teplota varu: 240…245 °C
Teplota tavenia: 27…28 °C
Hustota: 1,631 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078659
Číslo CAS: 16817-43-9