Tlačiť
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(4-(Aminomethyl)phenyl)methanesulphonamide hydrochloride
OR0174-1G OR0174-5G OR0174-25G
APOSOR0174-1GEA 66.49 EUR
APOSOR0174-1G APOSOR0174-5G APOSOR0174-25G
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂O₂S
Mw: 236.72 g/mol
Teplota tavenia: >275 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06245516
Číslo CAS: 128263-66-1