Tlačiť
(4-Bromophenyl)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR017366-1G OR017366-5G OR017366-10G
APOSOR017366-1GEA 24.95 EUR
APOSOR017366-1G APOSOR017366-5G APOSOR017366-10G
(4-Bromophenyl)acetonitrile 97%
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Teplota varu: 286 °C
Teplota tavenia: 45…49 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001916
Číslo CAS: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III