Tlačiť
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0172-1G OR0172-500MG OR0172-5G
APOSOR0172-1GEA 73 EUR
APOSOR0172-1G APOSOR0172-500MG APOSOR0172-5G
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Vzorec: C₈H₁₆N₂
Teplota varu: 42…45 °C/0,75mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210699
Číslo CAS: 98998-25-5