Tlačiť
Tetrabutylammonium chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR01703-100G OR01703-1KG OR01703-500G
APOSOR01703-100GEA 49.67 EUR
APOSOR01703-100G APOSOR01703-1KG APOSOR01703-500G
Tetrabutylammonium chloride
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN
Mw: 277.92
Teplota tavenia: 70 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011635
Číslo CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7