Tlačiť
N-Cbz-L-asparagine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Z-Asn-OH, Nalpha-Cbz-L-asparagine
OR01678-100G OR01678-25G OR01678-500G
APOSOR01678-100GEA 73 EUR
APOSOR01678-100G APOSOR01678-25G APOSOR01678-500G
N-Cbz-L-asparagine 97%
N-Cbz-L-asparagine
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₅
Teplota tavenia: 160…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008035
Číslo CAS: 2304-96-3