Tlačiť
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-(Benzylimino)diethanol
OR01671-10G OR01671-1G OR01671-5G
APOSOR01671-10GEA 158.04 EUR
APOSOR01671-10G APOSOR01671-1G APOSOR01671-5G
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020587
Číslo CAS: 101-32-6
EINECS: 202-934-6