Tlačiť
3-Bromoisonicotinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromopyridine-4-carboxylic acid, 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid
OR0167-25G OR0167-5G OR0167-100G
APOSOR0167-25GEA 51.67 EUR
APOSOR0167-25G APOSOR0167-5G APOSOR0167-100G
3-Bromoisonicotinic acid 98%
3-Bromoisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Mw: 202.01
Teplota tavenia: 234…238 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040944
Číslo CAS: 13959-02-9