Tlačiť
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR01636-100G OR01636-25G OR01636-5G
APOSOR01636-100GEA 41.72 EUR
APOSOR01636-100G APOSOR01636-25G APOSOR01636-5G
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Teplota tavenia: 280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064415
Číslo CAS: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3