Tlačiť
Terephthalamic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR016303-1G OR016303-5G
APOSOR016303-1GEA 28.28 EUR
APOSOR016303-1G APOSOR016303-5G
Terephthalamic acid 95+%
Terephthalamic acid
Vzorec: C₈H₇NO₃
Teplota tavenia: >330 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025482
Číslo CAS: 6051-43-0