Tlačiť
Oxalic acid mono(N-methyl)amide 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Methyloxamic acid, 2-(Methylamino)-2-oxoacetic acid
OR016302-5G OR016302-1G
APOSOR016302-5GEA 150.02 EUR
APOSOR016302-5G APOSOR016302-1G
Oxalic acid mono(N-methyl)amide 95+%
Oxalic acid mono(N-methyl)amide
Vzorec: C₃H₅NO₃
Mw: 103.08 g/mol
Teplota tavenia: 144…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06245498
Číslo CAS: 29262-58-6