Tlačiť
Propagyl bromide 80% in toluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromopropyne
OR01606-250ML OR01606-50ML
APOSOR01606-250MLEA 497.39 EUR
APOSOR01606-250ML APOSOR01606-50ML
Propagyl bromide 80% in toluene
Propagyl bromide
Vzorec: C₃H₃Br
Teplota varu: 88…90 °C
Teplota tavenia: –61 °C
Hustota: 1,335 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 18 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000241
Číslo CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
OSN: 2345
ADR: 3,II