Tlačiť
2',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
OR01582-100G OR01582-25G OR01582-500G
APOSOR01582-100GEA 49.67 EUR
APOSOR01582-100G APOSOR01582-25G APOSOR01582-500G
2',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 296
Teplota tavenia: 204…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002343
Číslo CAS: 490-78-8
EINECS: 207-716-4