Tlačiť
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyano-2-nitroaniline
OR01561-1G OR01561-25G OR01561-5G
APOSOR01561-1GEA 24.95 EUR
APOSOR01561-1G APOSOR01561-25G APOSOR01561-5G
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Teplota tavenia: 159…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013373
Číslo CAS: 6393-40-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III