Tlačiť
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR015436-100G OR015436-25G
APOSOR015436-100GEA 64.18 EUR
APOSOR015436-100G APOSOR015436-25G
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota tavenia: 48…50 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008730
Číslo CAS: 552-41-0
EINECS: 209-012-2