Tlačiť
Ethyl bromopyruvate, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid ethyl ester
OR015293-100G OR015293-250G OR015293-25G
APOSOR015293-100GEA 49.67 EUR
APOSOR015293-100G APOSOR015293-250G APOSOR015293-25G
Ethyl bromopyruvate, Technical Grade
Ethyl bromopyruvate
Vzorec: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Mw: 195.01
Teplota varu: 98…100 °C/10mmHg
Hustota: 1.554 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000204
Číslo CAS: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
OSN: 3265
ADR: 8 II