Ethyl bromopyruvate, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid ethyl ester
OR015293-100G
OR015293-250G
OR015293-25G
APOSOR015293-100GEA
49.67
EUR
APOSOR015293-100G
APOSOR015293-250G
APOSOR015293-25G
Ethyl bromopyruvate, Technical Grade
Ethyl bromopyruvate
Vzorec:
BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃ Mw: 195.01 Teplota varu: 98…100 °C/10mmHg Hustota: 1.554 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 99 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000204 Číslo CAS: 70-23-5 EINECS: 200-729-6 OSN: 3265 ADR: 8 II |