Tlačiť
ω-Bromo-2,4-dimethylacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(2,4-dimethylphenyl)ethanone, α-Bromo-2,4-dimethylacetophenone, 2-Bromo-2',4'-dimethylacetophenone
OR015117-1G OR015117-5G OR015117-25G
APOSOR015117-1GEA 41.66 EUR
APOSOR015117-1G APOSOR015117-5G APOSOR015117-25G
ω-Bromo-2,4-dimethylacetophenone 97%
ω-Bromo-2,4-dimethylacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO
Mw: 227.1
Teplota tavenia: 43…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017872
Číslo CAS: 26346-85-0
OSN: 3261
ADR: 8 III