Tlačiť
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0151-5G OR0151-1G OR0151-10G
APOSOR0151-5GEA 529.48 EUR
APOSOR0151-5G APOSOR0151-1G APOSOR0151-10G
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₅NO₂
Teplota varu: 96…100 °C/30mmHg
Teplota tavenia: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06245505
Číslo CAS: 1849-55-4