Tlačiť
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine 1,1-Dioxide, 2-(1,1-Dioxothiomorpholino)ethanol
OR015030-25G OR015030-5G
APOSOR015030-25GEA 778.58 EUR
APOSOR015030-25G APOSOR015030-5G
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Vzorec: C₆H₁₃NO₃S
Teplota varu: 197 °C/ 1mmHg
Teplota tavenia: 73…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00106415
Číslo CAS: 26475-62-7