Tlačiť
2-Chloro-4-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR015002-100G OR015002-25G OR015002-5G
APOSOR015002-100GEA 124.75 EUR
APOSOR015002-100G APOSOR015002-25G APOSOR015002-5G
2-Chloro-4-nitroaniline 98%
2-Chloro-4-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Teplota tavenia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007665
Číslo CAS: 121-87-9
OSN: 2237
ADR: 6.1,III