Tlačiť
2-Anilinonicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Phenylamino)nicotinic acid
OR01497-500MG OR01497-1G
APOSOR01497-500MGEA 59.68 EUR
APOSOR01497-500MG APOSOR01497-1G
2-Anilinonicotinic acid
2-Anilinonicotinic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂
Mw: 214.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128791
Číslo CAS: 16344-24-4