Tlačiť
(S)-(+)-Camptothecin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (+)-Camptothecin, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
OR014824-1G OR014824-5G
APOSOR014824-1GEA 31.57 EUR
APOSOR014824-1G APOSOR014824-5G
(S)-(+)-Camptothecin
(S)-(+)-Camptothecin
Vzorec: C₂₀H₁₆N₂O₄
Teplota tavenia: 260 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00081076
Číslo CAS: 7689-03-4
OSN: 1544
ADR: 6.1,III