Tlačiť
4-Chlorophenyl cyanomethyl sulphone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0123-5G OR0123-1G OR0123-10G
APOSOR0123-5GEA 142 EUR
APOSOR0123-5G APOSOR0123-1G APOSOR0123-10G
4-Chlorophenyl cyanomethyl sulphone 98%
4-Chlorophenyl cyanomethyl sulphone
Vzorec: C₈H₆ClNO₂S
Teplota tavenia: 168…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045626
Číslo CAS: 1851-09-8
OSN: 3439
ADR: 6.1,III