Tlačiť
α,α'-Dibromo-p-xylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
OR0107-25G OR0107-100G
APOSOR0107-25GEA 49.74 EUR
APOSOR0107-25G APOSOR0107-100G
α,α'-Dibromo-p-xylene
α,α'-Dibromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Teplota varu: 156 °C/23mmHg
Teplota tavenia: 145…147 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000182
Číslo CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
OSN: 3448
ADR: 6.1,II