Tlačiť
4-Bromo-m-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Amino-6-bromotoluene, 4-Bromo-3-methylaniline, 5-Amino-2-bromotoluene
OR0103-25G OR0103-100G
APOSOR0103-25GEA 24.95 EUR
APOSOR0103-25G APOSOR0103-100G
4-Bromo-m-toluidine 98%
4-Bromo-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota varu: 240 °C
Teplota tavenia: 79…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007828
Číslo CAS: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III