Tlačiť
5-Bromopyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0101-100G OR0101-250G
APOSOR0101-100GEA 150.02 EUR
APOSOR0101-100G APOSOR0101-250G
5-Bromopyrimidine 98%
5-Bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₃BrN₂
Mw: 158.99
Teplota varu: 168
Teplota tavenia: 69…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006117
Číslo CAS: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1