Tlačiť
Ethyl 3,4-dichlorobenzoylformate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl (3,4-dichlorophenyl)(oxo)acetate
OR0096-1G OR0096-5G
APOSOR0096-1GEA 63.38 EUR
APOSOR0096-1G APOSOR0096-5G
Ethyl 3,4-dichlorobenzoylformate 95%
Ethyl-3,4-dichlorobenzoylformate
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂O₃
Teplota varu: 121…123 °C/249mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01934864
Číslo CAS: 34966-52-4