Tlačiť
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Bz-Arg-OEt.HCl, Nα-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester HCl
OR0094-100G OR0094-25G OR0094-10G
APOSOR0094-100GEA 283.6 EUR
APOSOR0094-100G APOSOR0094-25G APOSOR0094-10G
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Vzorec: C₁₅H₂₂N₄O₃
Mw: 342.82 g/mol
Teplota tavenia: 128…130 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012579
Číslo CAS: 2645-08-1